Merck
759937
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)吲哚
97%
别名:
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6F3N
CAS号:
分子量:
185.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
106-110 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-5,13H
InChI key
QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)