Merck
642401
Sigma-Aldrich
3-碘-4-甲基苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H3(CH3)CN
CAS号:
分子量:
243.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
55-58 °C (lit.)
官能基
iodo
nitrile
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H6IN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
YGXPQBKQVKASBM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)