Merck
640514
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基-2-吡咯甲醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO
CAS号:
分子量:
123.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
95-99 °C (lit.)
官能团
aldehyde
SMILES字符串
Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3
InChI key
RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)