Merck
M5156
Sigma-Aldrich
3-甲基吡咯
liquid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7N
CAS号:
分子量:
81.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
颜色
yellow
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1cc[nH]c1
InChI
1S/C5H7N/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4,6H,1H3
InChI key
FEKWWZCCJDUWLY-UHFFFAOYSA-N
包装
在氩气下包装
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)