Merck
638250
Sigma-Aldrich
3-苄氧基-反式-β-硝基苯乙烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H13NO3
CAS号:
分子量:
255.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)\C=C\c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)10-9-13-7-4-8-15(11-13)19-12-14-5-2-1-3-6-14/h1-11H,12H2
InChI 密鑰
XFBMDILDMJAPDU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)