化驗
95%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.569
密度
1.322 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C