Merck
633623
Sigma-Aldrich
5,7-二氯靛红
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H3Cl2NO2
CAS号:
分子量:
216.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
218-223 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES 字串
Clc1cc(Cl)c2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-4-6(5(10)2-3)11-8(13)7(4)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI 密鑰
AYGGQJHJRFZDFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)