Merck
631140
Sigma-Aldrich
4-溴-N-甲基苄胺
97%
别名:
(4-溴苄基)甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2NHCH3
CAS号:
分子量:
200.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5650 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
密度
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES 字串
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI 密鑰
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)