Merck
630934
Sigma-Aldrich
3-甲氧基- N -甲基苯胺
97%
别名:
N-甲基-间茴香胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO
CAS号:
分子量:
137.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CNc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI 密鑰
ZFMZSZMUFWRAOG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup