Merck
616354
Sigma-Aldrich
乙基-1,1-d2-苯
98 atom % D, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CD2CH3
CAS号:
分子量:
108.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2D2
InChI 密鑰
YNQLUTRBYVCPMQ-CBTSVUPCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
標靶器官
hearing organs
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)