Merck
373680
Sigma-Aldrich
三氧化硫 N,N-二甲基甲酰胺络合物
97%
别名:
DMF-三氧化硫复合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2 · SO3
CAS号:
分子量:
153.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
反应适用性
reagent type: oxidant
mp
155-158 °C (lit.)
官能团
amide
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=S(=O)=O.[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3;
InChI key
AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
应用
作为反应物用于制备:
  • 氨基吡啶(四聚果糖-1,6-二磷酸酶的抑制剂)
  • 环硫酸盐
  • 双酸位点接枝的氢氧化锆锚定催化剂
广泛使用的温和硫酸化试剂。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1739-1739 (1990)