Merck
616036
Sigma-Aldrich
N-乙酰基-DL-丙氨酸-2-d
98 atom % D
别名:
DL-丙氨酸-2-d1, N-乙酰基衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CD(NHCOCH3)CO2H
分子量:
132.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]C(C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D
InChI key
KTHDTJVBEPMMGL-WFVSFCRTSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)