Merck
615927
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Fluoroalanine-2-d1
98 atom % D
别名:
3-Fluoro-L-alanine-2-d1, N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FCH2CD(NHFmoc)COOH
分子量:
330.33
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
表单
solid
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H][C@](CF)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1/i16D
InChI key
KIPSDRHXCAHLLL-QKHLJXARSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)