Merck
47581
Sigma-Aldrich
3-氟- DL -缬氨酸
≥99.0%
别名:
2-氨基-3-氟-3-甲基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10FNO2
CAS号:
分子量:
135.14
Beilstein:
2350377
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
mp
~210 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3