Merck
615048
Sigma-Aldrich
1-丙醇-1,1,2,2,3,3,3-d7
98 atom % D
别名:
丙醇-d7, 正丙醇-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2CD2OH
分子量:
67.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI 密鑰
BDERNNFJNOPAEC-NCKGIQLSSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22.00 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2