Merck
613223
Supelco
尼古丁溶液 溶液
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, CFCl3 0.4 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2
分子量:
162.23
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
成份
CFCl3, 0.4%
TMS, 0.05%
濃度
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
格式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
NMR参考标准品(20 mg/mL,含丙酮-d6(99.9 atom % D),TMS 0.05%,CFCl3 0.4%)可破除NMR仪性能检验时样品制备的不确定性,确保仪器的定量分析性能正常。这类NMR(核磁共振)参考标准品可帮助用户监控关键的运行参数,包括pw90、灵敏度、分辨率和线形。
數量
5 mm 外径管含有 0.700 mL。
每包含10管。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-2.2 °F
閃點(°C)
-19 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2