Merck
609080
Sigma-Aldrich
L-精氨酸-胍亚胺基-15N2 盐酸盐
98 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
分子量:
212.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % 15N
方案
98% (CP)
旋光性
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
技术
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)