Merck
608963
Sigma-Aldrich
L-赖氨酸-2-15N 盐酸盐
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·HCl
CAS号:
分子量:
183.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
方案
99% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
技术
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
Cl.NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i8+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-WWQACITASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)