推荐产品
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
技術
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
相关内容
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
蛋白质结构提供有价值的信息,用于推断蛋白质功能。研究蛋白质结构,对蛋白质的相互作用、表达水平和位置作图能够确定疾病的生物标志物和用于治疗的潜在药物靶点。
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.