Merck
644560
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸-13C5,15N,d9
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DO213C(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
分子量:
162.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
表单
solid
旋光性
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
技术
bio NMR: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+15
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1/hD4
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-FPOKHKPFSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)