推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
mp
170-173 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
Cl.[13CH3][15NH][13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
InChI 密鑰
IQDGSYLLQPDQDV-HCULJTSZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
19.9 °F - closed cup
閃點(°C)
-6.70 °C - closed cup