Merck
606405
Sigma-Aldrich
苯乙酮-环-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
1-(phenyl-13C6)-ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H5COCH3
分子量:
126.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
沸点
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-OLGKHRKTSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)