Merck
299219
Sigma-Aldrich
苯乙酮-β-13C
99 atom % 13C
别名:
苯乙酮-甲基-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO13CH3
CAS号:
分子量:
121.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.5335 (lit.)
沸点
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[13CH3]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
168.8 °F - closed cup
闪点(°C)
76.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)