推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +31°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-YTCQKPCCSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1