About This Item
线性分子式:
13CH313COCH2CO2CH2CH3
CAS号:
分子量:
132.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
沸点
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
183.2 °F - closed cup
闪点(°C)
84 °C - closed cup