Merck
604224
Sigma-Aldrich
二溴乙酸-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2CH13CO2H
分子量:
218.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
mp
32-38 °C (lit.)
密度
2.382 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O[13C](=O)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
InChI 密鑰
SIEILFNCEFEENQ-VQEHIDDOSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)