Merck
604135
Sigma-Aldrich
三氯乙酸-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl313CCO2H
CAS号:
分子量:
164.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
表单
solid
沸点
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
密度
1.630 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OC(=O)[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i2+1
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-VQEHIDDOSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
>235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
> 113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)