Merck
600164
Sigma-Aldrich
甲烷-13C
10 atom % 13C
别名:
13C Labeled methane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH4
CAS号:
分子量:
17.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
蒸汽密度
0.55 (vs air)
同位素纯度
10 atom % 13C
分子量
16.13 by atom % calculation (10 atom % 13C)
沸点
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameGas cylinder
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-306.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-188 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)