化驗
97%
折射率
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCO[Si](OCC)(OCC)c1cccs1
InChI
1S/C10H18O3SSi/c1-4-11-15(12-5-2,13-6-3)10-8-7-9-14-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZRQAIBMAFLMIND-UHFFFAOYSA-N
應用
硅类亲核试剂,具有钯催化交叉偶联反应活性。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.1 °F - closed cup
閃點(°C)
105.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)