About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)9CH=CH2
CAS号:
分子量:
188.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
InChI 密鑰
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves