Merck
586994
Sigma-Aldrich
3-氯噻吩-2-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3ClO2S
CAS号:
分子量:
162.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
186-190 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1sccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI 密鑰
BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 3-chloro-N-[(4-chlorophenyl)(methyl)carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
"Synthesis, structure?activity relationships, and anticonvulsant activities of 2-amino-4H-pyrido [3, 2-e][1, 3] thiazin-4-one derivatives as orally active AMPA receptor antagonists"
Inami H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(08), 1788-1799 (2015)