Merck
586730
Sigma-Aldrich
L-丙氨酸-3-13C,3,3,3-d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD3CH(NH2)CO2H
分子量:
93.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
技術
bio NMR: suitable
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1D3
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-KQORAOOSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)