推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
光學活性
[α]20/D −37°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[13C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i22+1
InChI 密鑰
SJVFAHZPLIXNDH-LFHFSERFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3