Merck
579386
Sigma-Aldrich
E-庚烯-1-基硼酸
别名:
(E)-Hept-1-enylboronic acid, trans-1-Hepten-1-ylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15BO2
CAS号:
分子量:
142.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
mp
107-111 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C7H15BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7,9-10H,2-5H2,1H3/b7-6+
InChI key
LDTJUGVTOZBIBN-VOTSOKGWSA-N
应用
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura alkenylation
  • Palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of oxabicyclic alkenes
  • Double Suzuki couplings
  • Rhodium-catalyzed asymmetric addition reactions
其他说明
含不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)