Merck
578991
Sigma-Aldrich
Acetanilide-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
别名:
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6D5
CAS号:
分子量:
140.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
密度
1.266 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
FZERHIULMFGESH-VIQYUKPQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)