Merck
569437
Sigma-Aldrich
丁基亚磺酰氯
97%
别名:
1,1-二甲基乙烷亚磺酰氯, 2-甲基-2-丙烷磺酰氯, 2-甲基丙烷-2-氯化亚硫, 叔丁基硫酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CS(O)Cl
CAS号:
分子量:
140.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4830 (lit.)
bp
53-54 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)S(Cl)=O
InChI
1S/C4H9ClOS/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
InChI 密鑰
ZLJKQOWJEZSNBE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
丁基亚磺酰氯可以通过使用丁基氯化镁作为起始原料通过多步合成方法合成。
應用
丁基亚磺酰氯可与伯胺和仲胺反应形成丁基亚磺酰胺,经氧化形成碱稳定的丁基磺酰胺。它还可以与 1-硫代糖反应形成相应的碳水化合物硫代内酯。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.1 °F - closed cup
閃點(°C)
51.7 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
"One-pot synthesis of carbohydrate thionolactones from 1-thiosugars"
Wilkinson.LB and Fairbanks.JA
Tetrahedron Letters, 49(33), 4941-4943 (2008)
"Tert-butylsulfonyl (Bus), a new protecting group for amines"
Sun P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(24), 8604-8608 (1997)