Merck
567663
Sigma-Aldrich
乙基-(β-氰基)丙烯酸酯
97%
别名:
Ethyl (Z )-3-cyano-2-propenoate, Ethyl cis -β-cyanoacrylate, Ethyl cis-β-cyanoacrylate, Ethyl cis-3-cyanoacrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
125.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(C#N)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
InChI 密鑰
AMQZZSZCLSVKLO-ARJAWSKDSA-N
應用
Ethyl cis-β-cyanoacrylate behaves as a dienophile in the synthesis of indeno[2,1-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole lactam regioisomers via Diels-Alder reaction.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
225.0 °F - closed cup
閃點(°C)
107.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of indeno [2, 1?a] pyrrolo [3, 4?c] carbazole lactam regioisomers using ethyl cis???cyanoacrylate as a dienophile and lactam precursor.
Hudkins RL and Park CH
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(1), 135-142 (2003)