Merck
566357
Sigma-Aldrich
间甲苯磺酰氯
97%
别名:
3-甲基苯磺酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO2Cl
CAS号:
分子量:
190.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
252-253 °C (lit.)
密度
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
甲苯磺酰氯可通过冰醋酸中的氯化硫甲酚进行合成。
應用
甲苯磺酰氯可通过与均三甲苯反应合成苯二甲酰间甲苯砜。
作为反应物参与合成生物活性分子,包括:
  • Stat3 SH2结构域的小分子配体
  • 用作组蛋白去乙酰化酶抑制剂的异吲哚啉-5-丙烯羟肟酯
  • 作为FLT3激酶抑制剂的苯基吡唑胺基衍生物
  • 具有抗细菌活性的芳二磺胺
  • 用于治疗戈谢病的喹唑啉类似物
  • 用于治疗骨质疏松症的17β-HSD2抑制剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
225.0 °F - closed cup
閃點(°C)
107.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Rearrangements of sulfones to sulfinic acids via carbanion intermediates.
Truce WE and Brand WW
The Journal of Organic Chemistry, 35(6), 1828-1833 (1970)