表单
powder or crystals
分子量
average Mw 130,000
落球
56-68 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚乙烯醇(PVA)是乙烯基水溶性聚合物,可用作非离子表面活性剂。它还可作为生物可降解聚合物,掺入粘合剂、涂料、织物、陶瓷和化妆品中。具有良好的透明度、耐化学性、韧性和抗静电特性。
应用
PVA可用于多种应用,例如:
- 用于分离气体的混合膜
- 用于开发燃料电池的质子导电膜
- 用于组织工程中的水凝胶
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
CO2 separation using thermally stable crosslinked poly (vinyl alcohol) membrane blended with polyvinylpyrrolidone/polyethyleneimine/tetraethylenepentamine
Mondal A and Mandal B
Journal of Membrane Science , 460(6), 126-138 (2014)
Effect of functionalized silica particles on cross-linked poly (vinyl alcohol) proton conducting membranes
Navarra MA, et al.
J. Appl. Electrochem., 38(7), 931-938 (2008)
Cross-linked poly (vinyl alcohol)/sulfonated nanoporous silica hybrid membranes for proton exchange membrane fuel cell
Beydaghi H, et al.
Journal of Nanostructure in Chemistry, 4(2), 97-97 (2014)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
Plastics Materials, 386-397 (1999)