主要文件
1.14266
Supelco
聚乙烯醇
protective colloid for argentometric titration
别名:
聚乙烯醇, PVA,PVOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CHOH-]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
13111042
NACRES:
NB.21
质量水平
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.001% Chloride (Cl)
pH值(酸碱度)
5.0-7.0 (0.2% in water)
mp
160-240 °C
堆积密度
400‑670 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Bioplastic Films from Moringa Oleifera Gum: 本文讨论了辣木胶与聚乙烯醇混合制成的可扩展和可降解生物塑料薄膜的开发,旨在用于可持续包装解决方案(Ranote et al., 2024)。
  • High-Density Polyethylene Modification: 研究使用生物相容性聚乙烯醇对具有纤维多孔结构的高密度聚乙烯进行修饰,以改善其机械性能和环境性能(Yarysheva and Arzhakova, 2024)。
  • Cellulose Nanofiber Reinforced Polyvinyl Alcohol Hydrogels: 本研究探索了高强度、抗疲劳的纤维素纳米纤维增强聚乙烯醇基离子导电水凝胶的制备,目标是应用于柔性应变/压力传感器和摩擦纳米发电机 (Li et al., 2024)。
分析说明
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
pH值(0.2 %;水):5.0 - 7.0
溶液外观:通过测试
鉴别(IR):通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1