Merck
563439
Sigma-Aldrich
1-[(三甲基硅基)乙炔基]-4-(三氟甲基)苯
97%
别名:
[4-(三氟甲基)苯基](三甲基硅基)乙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4CF3C≡CSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
242.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
FHGNUAFFHLVAJP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
135.0 °F - closed cup
閃點(°C)
57.2 °C - closed cup