Merck
556793
Sigma-Aldrich
2-丁基-4-氯-5-(羟甲基)咪唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13ClN2O
CAS号:
分子量:
188.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
147-151 °C (lit.)
官能团
chloro
hydroxyl
SMILES字符串
CCCCc1nc(Cl)c(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H13ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h12H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
DXSZKDOOHOBZMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)