Merck
555339
Sigma-Aldrich
Cap Mix A
80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.21
product name
Cap Mix A,(80% 四氢呋喃,10% 乙酸酐,10% 吡啶),
雜質
≤0.01% water
water
bp
65 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles