Merck
547301
Sigma-Aldrich
烯丙基-四-O-乙酰基-β-D-吡喃葡萄糖苷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H24O10
CAS号:
分子量:
388.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
mp
87-90 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC=C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h6,13-17H,1,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChI 密鑰
CRUHDGOVWKFJBM-NQNKBUKLSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3