About This Item
线性分子式:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
236.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.523 (lit.)
沸点
250 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-5-10(7-11)8-14/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
GQAUPTTUSSLXPS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves