Merck
534927
Sigma-Aldrich
(R)-氨基-(4-羟基苯)乙酸甲酯 盐酸盐
97%
别名:
D-对羟基苯甘氨酸甲酯盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
217.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI 密鑰
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3