Merck
532916
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氨基-4-苯基丁酸乙酯 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5(CH2)2CH(NH2)CO2C2H5 · HCl
CAS号:
分子量:
243.73
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
159-163 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI key
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)