Key Documents
531251
Sigma-Aldrich
溶剂蓝 43
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
583 nm
應用
用于特种油墨的乙醇可溶性染料
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3