Merck
530603
Sigma-Aldrich
2,5-二氨基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7N3
CAS号:
分子量:
109.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
沸点
180 °C/12 mmHg (lit.)
SMILES字符串
Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
InChI key
MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2,5-二氨基吡啶是一种二取代的吡啶,可以通过使用 10%Pd/C 还原 5-硝基-2-氨基吡啶来制备。
应用
2,5-二氨基吡啶可用于制备 6-乙酰氨基咪唑并[1,2-a]吡啶。通过与不同的二酐单体反应,它可用于制备有机可溶性聚酰亚胺。这些聚酰亚胺形成用于制备新型聚酰亚胺-二氧化硅复合材料的前体。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Teleamination of the imidazo [1,2-a] pyridine system.
Hand ES and Paudler WW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2900-2906 (1978)
Porous pyridine based polyimide?silica nanocomposites with low dielectric constant.
K?v?lc?m N, et al.
Journal of Porous Materials, 20(4), 709-718 (2013)