Merck
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-二氨基嘧啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N4
CAS号:
分子量:
110.12
Beilstein:
112646
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
powder
沸点
229 °C/32 mmHg (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
InChI key
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)